2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Naphthalene-2,7-dicarboxylic acid
OR470782-1G OR470782-250MG
APOSOR470782-1GEA 116 EUR
APOSOR470782-1G APOSOR470782-250MG
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060862
CAS nummer: 2089-89-6