2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 400 EUR
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formule: C₁₄H₂₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27500648
CAS nummer: 2006277-20-7