2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 400 EUR
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27500646
CAS nummer: 2006277-90-1