4-Chlorohexanoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470809-5G OR470809-1G
APOSOR470809-5GEA 810 EUR
APOSOR470809-5G APOSOR470809-1G
4-Chlorohexanoyl chloride
4-Chlorohexanoyl chloride
Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20622929
CAS nummer: 99585-00-9