4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470810-5G OR470810-1G
APOSOR470810-5GEA 3590 EUR
APOSOR470810-5G APOSOR470810-1G
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19235022
CAS nummer: 53840-39-4