Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 810 EUR
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203714
CAS nummer: 86971-83-7