Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470833-1G OR470833-5G
APOSOR470833-1GEA 462 EUR
APOSOR470833-1G APOSOR470833-5G
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23702003
CAS nummer: 313491-20-2