2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 2040 EUR
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₅H₂₂N₂
MW: 230.349 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223500
CAS nummer: 1086395-71-2