4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 400 EUR
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24501863
CAS nummer: 1333231-02-9