Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470911-1G OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA 1750 EUR
APOSOR470911-1G APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15071869
CAS nummer: 122019-53-8