3-(Boc-amino)-2-butanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470923-1G OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA 1960 EUR
APOSOR470923-1G APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.252 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20232888
CAS nummer: 752135-63-0