2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 922 EUR
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18733626
CAS nummer: 2098215-65-5