Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 436 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257309
CAS nummer: 1020576-70-8