6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470937-1G OR470937-250MG OR470937-5G
APOSOR470937-1GEA 606 EUR
APOSOR470937-1G APOSOR470937-250MG APOSOR470937-5G
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11111723
CAS nummer: 1260643-15-9