2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2040 EUR
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28009326
CAS nummer: 1313617-69-4