Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470983-1G OR470983-5G
APOSOR470983-1GEA 257 EUR
APOSOR470983-1G APOSOR470983-5G
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Formule: C₈H₈BrNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697946
CAS nummer: 56108-13-5