4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
OR470988-1G OR470988-250MG
APOSOR470988-1GEA 83.3 EUR
APOSOR470988-1G APOSOR470988-250MG
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001320
CAS nummer: 99987-05-0