2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 152 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086188
CAS nummer: 741717-59-9