3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470992-1G OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA 257 EUR
APOSOR470992-1G APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24686783
CAS nummer: 1097199-51-3