2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470993-1G OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA 400 EUR
APOSOR470993-1G APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
MW: 226.656 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17256604
CAS nummer: 1237084-18-2