3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 308 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14652993
CAS nummer: 856165-89-4