3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471007-1G OR471007-250MG OR471007-5G
APOSOR471007-1GEA 462 EUR
APOSOR471007-1G APOSOR471007-250MG APOSOR471007-5G
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27940681
CAS nummer: 500901-64-4