6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 718 EUR
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585457
CAS nummer: 1206969-20-1