3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 922 EUR
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18729960
CAS nummer: 1400755-05-6