2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 382 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formule: C₈H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042785
CAS nummer: 163190-79-2