5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 307 EUR
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18730087
CAS nummer: 1345961-02-5