1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471048-1G OR471048-250MG OR471048-5G
APOSOR471048-1GEA 87.6 EUR
APOSOR471048-1G APOSOR471048-250MG APOSOR471048-5G
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Formule: C₁₅H₁₇IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072445
CAS nummer: 473927-69-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable