1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 0 EUR
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₇BrO
Kookpunt: 130…132 °C (1 mm Hg)
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01712260
CAS nummer: 5498-31-7