N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471067-1G OR471067-250MG
APOSOR471067-1GEA 1850 EUR
APOSOR471067-1G APOSOR471067-250MG
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Formule: C₁₂H₂₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384776
CAS nummer: 81505-49-9