3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 221 EUR
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393259
CAS nummer: 7182-38-9