Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 284 EUR
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09961411
CAS nummer: 13052-92-1