2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 606 EUR
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₄
Smeltpunt: 186…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20642581
CAS nummer: 34173-06-3