4-(Bromomethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 358 EUR
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953523
CAS nummer: 5632-16-6