4-Bromo-7-methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 134 EUR
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formule: C₉H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272256
CAS nummer: 936092-87-4