Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471103-1G OR471103-5G OR471103-250MG
APOSOR471103-1GEA 451 EUR
APOSOR471103-1G APOSOR471103-5G APOSOR471103-250MG
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Formule: C₈H₅BrN₂O₆
MW: 305.039 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651710
CAS nummer: 1272756-03-2