Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471104-1G OR471104-5G OR471104-250MG
APOSOR471104-1GEA 739 EUR
APOSOR471104-1G APOSOR471104-5G APOSOR471104-250MG
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Formule: C₈H₅ClN₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651711
CAS nummer: 100418-47-1