6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 211 EUR
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781650
CAS nummer: 59673-74-4