2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471115-5G OR471115-1G
APOSOR471115-5GEA 861 EUR
APOSOR471115-5G APOSOR471115-1G
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28144002
CAS nummer: 1253955-71-3