Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471116-5G OR471116-1G
APOSOR471116-5GEA 718 EUR
APOSOR471116-5G APOSOR471116-1G
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Formule: C₆H₁₃O₅P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607028
CAS nummer: 26530-60-9