2-Ethoxy-4-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471120-1G OR471120-5G
APOSOR471120-1GEA 308 EUR
APOSOR471120-1G APOSOR471120-5G
2-Ethoxy-4-nitropyridine
2-Ethoxy-4-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181671
CAS nummer: 1187732-70-2