2-Amino-6-bromobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471139-1G OR471139-5G
APOSOR471139-1GEA 315 EUR
APOSOR471139-1G APOSOR471139-5G
2-Amino-6-bromobenzamide
2-Amino-6-bromobenzamide
Formule: C₇H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18378387
CAS nummer: 1108790-90-4