Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471146-1G OR471146-5G
APOSOR471146-1GEA 67.7 EUR
APOSOR471146-1G APOSOR471146-5G
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255863
CAS nummer: 1234217-58-3