2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471152-1G OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA 780 EUR
APOSOR471152-1G APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000843
CAS nummer: 75860-79-6