Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471158-1G OR471158-250MG OR471158-5G
APOSOR471158-1GEA 718 EUR
APOSOR471158-1G APOSOR471158-250MG APOSOR471158-5G
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036718
CAS nummer: 191611-56-0