1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 922 EUR
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 281.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05150371
CAS nummer: 86212-34-2