1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3-Bromopropyl)piperidine Hydrobromide
OR471188-1G OR471188-250MG OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA 295 EUR
APOSOR471188-1G APOSOR471188-250MG APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Formule: C₈H₁₆BrN·BrH
MW: 287.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176495
CAS nummer: 58689-34-2