4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471189-1G OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA 110 EUR
APOSOR471189-1G APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formule: C₇H₁₄BrNO·BrH
MW: 289.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176498
CAS nummer: 88806-06-8