1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 922 EUR
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19692943
CAS nummer: 1314763-76-2