2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471195-1G OR471195-250MG
APOSOR471195-1GEA 810 EUR
APOSOR471195-1G APOSOR471195-250MG
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22370818
CAS nummer: 1064137-50-3