4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471203-1G OR471203-250MG OR471203-5G
APOSOR471203-1GEA 308 EUR
APOSOR471203-1G APOSOR471203-250MG APOSOR471203-5G
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17170461
CAS nummer: 71150-68-0